Learn More
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)Indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15428586
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180161-14-2
Summenformel C13H13FN2
Molekulargewicht (g/mol) 216.26
MDL-Nummer MFCD04114772
InChI-Schlüssel FBWKDFSEFVFKFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 6-fluoro-3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 4-6-fluoroindol-3-yl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-6-fluoro-1h-indole, 4-6-fluoro-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 11053072
IUPAC-Name 6-Fluor-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2C(NC=C2C2=CCNCC2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
Beilstein 8627107
Formelmasse 216.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest