Learn More
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)Indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole |
Farbe | Gelb bis Braun |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 8627107 |
Formelmasse | 216.25 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |