Learn More
7-Brom-4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15410698
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 292636-09-0
Summenformel C8H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 214.037
MDL-Nummer MFCD04037874
InChI-Schlüssel PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4342956
IUPAC-Name 7-Brom-4-Fluoro-1H-Indol
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-4-fluoroindole
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 97%