Learn More
7-Brom-4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-4-fluoroindole |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Synonym | 7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole |
Formelmasse | 214.04 |
Reinheit (%) | 97% |