Learn More
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11318265
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450-62-4
Summenformel C10H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 201.192
MDL-Nummer MFCD00079784
InChI-Schlüssel RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
PubChem CID 2781139
IUPAC-Name 7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Siedepunkt 135°C to 140°C (22 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 153990
Formelmasse 201.19
Reinheit (%) 97%