Learn More
Ansell™ Leichte gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-205
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dupont™ Kevlar™ aramid fiberverstärkung
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004 |
Klassifikation | Normen der KATEGORIE III EN 388: 134 X, EN 407, ANSI |
Beschreibung | Gestrickter Aufbau |
Coating Material | Neptune™ |
Farbe | Gelb |
Cut Resistance Rating | Sehr guter Schnittschutz |
Material | DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser |
Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
Größe | 7 |
Dicke (angloamerikanisch) | 13 gauge |