Learn More
8-Brom-1-Octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.53 € - 193.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2695-48-9 |
---|---|
Summenformel | C8H15Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.112 |
MDL-Nummer | MFCD00000275 |
InChI-Schlüssel | SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide |
PubChem CID | 75907 |
IUPAC-Name | 8-Bromokt-1-En |
SMILES | C=CCCCCCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64830.03 |
1 g |
46.53 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15452209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64830.06 |
5 g |
193.97 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen8-Brom-1-octen´ wurde zur Herstellung eines polymerisierbaren Liganden verwendet, der für die Synthese von quantenpunktmarkierten Polymerperlen benötigt wird. Grignard-Reagenz abgeleitet von 8-Brom-1Octen wurde bei der Synthese von (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol verwendet. Es wird als Baustein in der natürlichen Produktsynthese verwendet. Wird auch für die Synthese von komplexeren pharmazeutischen Verbindungen verwendet, wie z.B. Dithienogermole (DTG)-Derivate mit unterschiedlichen Alkylkettenlängen und Nebenfunktionalitäten.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
2695-48-9 | |
191.112 | |
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N | |
75907 | |
C=CCCCCCCBr |
C8H15Br | |
MFCD00000275 | |
8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide | |
8-Bromokt-1-En |
Spezifikation
8-Bromo-1-octene | |
1.139 g/mL | |
78°C (172°F) | |
Br(CH2)6CH=CH2 | |
MFCD00000275 | |
8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide | |
C=CCCCCCCBr | |
191.112 | |
191.11 | |
Flüssigkeit |
2695-48-9 | |
92°C (24 mmHg) | |
C8H15Br | |
1.467 | |
2234481 | |
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N | |
8-Bromokt-1-En | |
75907 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-268-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen