Learn More
9-Brom-1-Nonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.81 € - 156.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 89359-54-6
Summenformel C9H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD09037826
InChI-Schlüssel RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
PubChem CID 11019998
IUPAC-Name 9-Bromnon-1-En
SMILES BrCCCCCCCC=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15482149
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64792.03
1 g
42.81 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15492149
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64792.06
5 g
156.78 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen eingesetzt
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
89359-54-6
205.14
RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
11019998
BrCCCCCCCC=C
C9H17Br
MFCD09037826
9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
9-Bromnon-1-En
Spezifikation
9-Bromo-1-nonene
Farblos bis hellgelb
C9H17Br
1.4675
1746338
RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
9-Bromnon-1-En
11019998
97%
89359-54-6
100°C to 101°C (15 mmHg)
Br(CH2)7CH=CH2
MFCD09037826
9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
BrCCCCCCCC=C
205.14
205.14
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen