Learn More
9-Ethynyl-9-fluorenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.07 € - 107.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13461-74-0 |
---|---|
Summenformel | C15H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.244 |
MDL-Nummer | MFCD00041555 |
InChI-Schlüssel | MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, |
PubChem CID | 518771 |
IUPAC-Name | 9-Ethynylfluoren-9-ol |
SMILES | C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11312237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09717.03 |
1 g |
34.07 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11322237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09717.06 |
5 g |
107.54 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13461-74-0 | |
206.244 | |
MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N | |
518771 | |
C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O |
C15H10O | |
MFCD00041555 | |
9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, | |
9-Ethynylfluoren-9-ol |
Spezifikation
9-Ethynyl-9-fluorenol | |
109°C to 110°C | |
MFCD00041555 | |
9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, | |
C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O | |
206.244 | |
206.25 |
13461-74-0 | |
C15H10O | |
2104685 | |
MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N | |
9-Ethynylfluoren-9-ol | |
518771 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen