Learn More
9-(Trimethylsilyl)fluoren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11444847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7385-10-6
Summenformel C16H18Si
Molekulargewicht (g/mol) 238.41
MDL-Nummer MFCD00092570
InChI-Schlüssel YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-yl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(Trimethylsilyl)fluorene
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 5 g
Formelmasse 238.4
Reinheit (%) 99%