Learn More
Acetonitril, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99.9 %
182.22 € - 949.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Summenformel | C2H3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC-Name | Acetonitril |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15664690
|
Honeywell-Chromasolv
34896-1L |
1 l | Glasflasche |
182.22 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15674690
|
Honeywell-Chromasolv
34896-6X1L |
6 x 1 l | Glasflasche |
949.13 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Chemische Identifikatoren
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
Acetonitril |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spezifikation
Acetonitril | |
AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% | |
100.0000% | |
81,6°C | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
Acetonitril | |
6342 | |
41.05 | |
Hochrein |
-48°C (Literatur) | |
75-05-8 | |
0,786 g/ml bei 25 °C(lit.) | |
6°C | |
CH3CN | |
UN1648 | |
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
>99.9% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1260 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transport-Gefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe:3: II; Richtiger Versandname: Acetonitril
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Recommended Storage : Raumtemp.