Learn More
Aktivkohle, Purum, Honeywell Fluka™
Purum, Pulver
78.72 € - 508.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel   C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15650790
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
05120-250G
250 g N/A N/A N/A
15640790
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
05120-1KG
1 kg
154.68 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15660790
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Fluka
05120-5KG
5 kg
508.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Specifications
Chemical Identifiers
7440-44-0
12.011
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
Kohlenstoff
  C
MFCD00133992
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Specifications
Aktivkohle
≤ 7.0 %
MFCD00133992
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
purum
7440-44-0
  C
NONH für alle Transportarten
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kohlenstoff
5462310
12.01 mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3