Learn More
ADA, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Catalog No. 15443799
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7415-22-7
Summenformel C6H9N2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer MFCD00065483
InChI-Schlüssel QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC-Name Natrium;2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)-(Carboxymethyl)Aminoacetat
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADA buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL