Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99 %, für Biochemie
25.23 € - 65.93 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 26239-55-4 |
---|---|
Summenformel | C6H10N2O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.155 |
MDL-Nummer | MFCD00008031 |
InChI-Schlüssel | QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid |
PubChem CID | 117765 |
ChEBI | CHEBI:43960 |
IUPAC-Name | 2-[(2-Amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]essigsäure |
SMILES | C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10145140
|
Thermo Scientific Chemicals
228010250 |
25 g | Glasflasche |
25.23 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10321044
|
Thermo Scientific Chemicals
228011000 |
100 g | Glasflasche |
65.93 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
26239-55-4 | |
190.155 | |
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
117765 | |
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]essigsäure |
C6H10N2O5 | |
MFCD00008031 | |
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid | |
CHEBI:43960 | |
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Spezifikation
(9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm | |
(9% soln. in 1M NaOH) | |
26239-55-4 | |
98.5 | |
Weiß | |
99% | |
0.5% max. (110°C, 5 hrs) | |
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2 | |
15, 135 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, unlöslich in Benzol, Chloroform | |
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
190.155 | |
CHEBI:43960 | |
99% |
ADA | |
For biochemistry | |
219.0°C | |
100.0 | |
Feines Kristallpulver | |
Echt | |
C6H10N2O5 | |
MFCD00008031 | |
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid | |
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]essigsäure | |
117765 | |
190.16 | |
Biochemie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ADA