Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SN110, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ SN110E29767
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Sterilisator SN110 | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |