Learn More
Al-23 Schutzschlauch, einseitig geschlossen, Außendurchmesser: 12 mm Innendurchmesser: 8 mm, Wand: 2 mm, Alfa Aesar™
102.00 € - 555.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Protective Tube |
---|---|
Namenshinweis | One end closed |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11342688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.DR |
200 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11322688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.DU |
270 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11372678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.DY |
375 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11302688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.EE |
530 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11392678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.EK |
740 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11332688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.EQ |
1030 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
15471137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.EW |
1460 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11382678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030048.FA |
2030 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Protective Tube | |
One end closed |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen