Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 4 mm Innendurchmesser: 2 mm, Thermo Scientific Chemicals
27.50 € - 134.67 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DM |
100 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11343917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DR |
200 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11373917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DW |
300 mm |
67.94 €
300 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11353917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EH |
600 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11363917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EM |
800 mm |
134.67 €
800 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11333917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EO |
1000 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen