Learn More
Al-24 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 10 mm Innendurchmesser: 6 mm, Thermo Scientific™
27.80 € - 208.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-24 Tube
Namenshinweis Both ends open
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DM
100 mm N/A N/A N/A
11344077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DR
200 mm N/A N/A N/A
11304087
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DW
300 mm N/A N/A N/A
11364077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EH
600 mm N/A N/A N/A
11354077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EM
800 mm N/A N/A N/A
11384077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EO
1000 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-24 Tube
Both ends open
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen