Learn More
Alpha,Alpha,Alpha-Tribromchinaldin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11420728
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-53-6
Summenformel C10H6Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 379.88
MDL-Nummer MFCD00006755
InChI-Schlüssel UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69178
IUPAC-Name 2-(TriBrommethyl)Chinolin
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 50 g
Beilstein 147638
Synonym 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
Formelmasse 379.89
Reinheit (%) 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato