Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator-Handschuhe
Catalog No. 15546234 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Schwere Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 11
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.024 in.
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 250 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
Serie 85-503
Länge (metrisch) 800 mm