Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator-Handschuhe
Catalog No. 15536244 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Das doppelschichtige System zur Durchbrucherkennung besticht durch sein einzigartiges weißes Material auf schwarzer Einlage. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, weißem, von der FDA zugelassenem Material mit schwarzer Innenbeschichtung zur Erkennung von Bruchsicherheitsverletzungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Hochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.020 in.
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 250 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
Serie 85-601
Länge (metrisch) 800 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis