Learn More
Ansell HyFlex™ Strickhandschuh 11-816
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Ultradünne Einsätze und Beschichtungen sorgen bei präzisen Aufgaben, für die die Empfindlichkeit der Fingerspitzen nötig ist, für das Gefühl, mit bloßen Händen zu arbeiten
- Ergonomisches Design sorgt für ein taktiles Handling kleiner Teile
- Materialien sind von Dermatologen getestet, lösungsmittelfrei und Oekotex-zertifiziert frei von schädlichen Substanzen
- FORTIX™ Abrasion Resistance Technology verlängert die Lebensdauer der Handschuhe und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter
- Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz, Blau |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Nein |
Material | Nylon, Spandex |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 10 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Transport |