Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
114.00 € - 189.00 €
Spezifikation
Enthält | Verriegelungsstange |
---|---|
Material | Aluminium |
Einschübe | 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Breite (metrisch) | 145 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11644742
|
Tenak™
TE20112 |
395 mm |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11664742
|
Tenak™
TE20116 |
505 mm |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11674742
|
Tenak™
TE20118 |
560 mm |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11684742
|
Tenak™
TE20120 |
615 mm |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11694742
|
Tenak™
TE20122 |
670 mm |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15280464
|
Tenak™
TE20110 |
340 mm |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
- Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
- Constructed of aluminum
- Can be used for any chest freezer
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
1 | |
145 mm |
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
140 mm |