Learn More
Aluminiumoxid A, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Inital activity is kept in a very narrow range.
- Extremely constant deactivation behavior.
- Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid A |
Namenshinweis | Aktivität: Super I |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
Menge | 50 kg |
IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
Formelmasse | 101.96 |
Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.