Learn More
Aluminiumhydroxid, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11944141
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel AlH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 78.00
MDL-Nummer MFCD00003420
InChI-Schlüssel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum hydroxide
Farbe Weiß
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 kg
Strukturformel Al(OH)3
Merck Index 15,338
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 78
Reinheit (%) ≥63.5% (Al2O3)
Güte Extrarein
Glühverlust 36.5% max.
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium hydroxide
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.