Learn More
Aluminiumoxid, neutral, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10277493
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-Nummer 1344-28-1, Abrasit, Abrarex, Abramax, Abramat, Alundum, Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Fasertonerde, Aloxit, 2,5 kg, 2980,0 °C, weiß, 3,97 g/ml, 215-691-6, max. 300 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2050.0°C
Namenshinweis Activated, Neutral, Brockmann I
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 25 kg
Strukturformel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Fibertrommel
Dichte 3.97g/mL