Learn More
Aluminiumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11316138
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Alkylierung, Bromierung und Isomerisierungskatalysator in der organischen Synthese. Aluminium-Bromid wirkt als starke Lewis-Säure und wird in Lewis-säurehaltigen Reaktionen wie Epoxid-Ringöffnungen verwendet. Es wird als Katalysator für die Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion verwendet. Es findet auch Anwendung in der Bromierung und Isomerisierungsreaktionen in der organischen Synthese. Es wird zudem in der Polymerisationsreaktion zur Herstellung von Poly(o-Xylol) aus Benzocyclobuten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-15-3
Summenformel AlBr3
Molekulargewicht (g/mol) 266.69
MDL-Nummer MFCD00003421
InChI-Schlüssel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC-Name aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material Aluminum bromide
Schmelzpunkt 97.5°C
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Formelmasse 266.71
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zur Zersetzung Reacts with water violently
Dichte 3.21 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.