Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Maske tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 820218
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15614537
  • 36.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
315 mm
1.016 mm
Rund
Weiß auf Blau
PIC M016-Dia 315-AL-CRD/1
Je 1
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global