Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierung 5056, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
95.27 € - 426.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Namenshinweis Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Mg; 95:5 wt%
MDL-Nummer MFCD00214039
Netzgröße 30 Mesh
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11305187
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.FL
75 x 75 mm
95.27 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11395177
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.GT
150 x 150 mm
186.93 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11315187
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.HB
300 x 300 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
30 Mesh
Drahtgewebe
Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
MFCD00214039
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen