Learn More
Aluminiumoxid, Drysphere™ Trockenmittel, mit 20 %-Indikator, Thermo Scientific Chemicals
41.30 € - 146.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15467155
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046126.30
250 g N/A N/A N/A
15477155
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046126.A1
1 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
2980°C
2045°C
1344-28-1
Kugeln
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
1.765
Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
With 20% indicator
Weiß
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium;sauerstoff(2-)
9989226
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen