Learn More
Aluminiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Summenformel | Al |
Molekulargewicht (g/mol) | 26.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134029 |
InChI-Schlüssel | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Spezifikation
Aluminum | |
7429-90-5 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
400°C (752°F) | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Geruchsneutral | |
Pulver |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray powder | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium | |
5359268 | |
-325 Mesh | |
Water reactive |
Sicherheit und Handhabung
Behälter dicht verschlossen und trocken halten.
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
Gehäuse H250-H261-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BD0330000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Aluminum powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.