Learn More
Aluminiumkugeln, 7.94 mm (0.31 Zoll) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
24.32 € - 165.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Summenformel | Al |
Molekulargewicht (g/mol) | 26.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134029 |
InChI-Schlüssel | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC-Name | Aluminium |
SMILES | [Al] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11335969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042031.KM |
25 Pc. | N/A | N/A | N/A | ||||
11345969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042031.KN |
100 Pc. | N/A | N/A | N/A | ||||
15476415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042031.KP |
500 Pc. | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
Aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Spezifikation
Aluminum spheres | |
7429-90-5 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium | |
5359268 | |
99% |
7.94mm (0.31 in.) dia. | |
Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Kugeln |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen