Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 0.0075 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mikroelektronik, Kontakte und Beschichtungen
659.28 € - 1500.47 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Summenformel | Al |
Molekulargewicht (g/mol) | 26.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134029 |
InChI-Schlüssel | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC-Name | Aluminium |
SMILES | [Al] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11308628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040682.HF |
10 mm |
659.28 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11328628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040682.DH |
25 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11318628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040682.DJ |
50 mm |
1500.47 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
Aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Spezifikation
Aluminum Ultrathin foil | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium | |
5359268 | |
99.995% | |
0.0075 Micron thick |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Geruchsneutral | |
Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Stütze |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen