Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, braun, ohne Verschlusskappe
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Amber |
Material | Glass |
Länge (metrisch) | 51mm |
Menge | 160/Cs. |
Halsausführung | 22-400 |
Closure Included | No |
Öffnung | Eng |
Form | Boston Round |