Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, braun, ohne Verschlusskappe
Catalog No. 11523642 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 ml
Menge:
108/Cs.
160/Cs.
288/Cs.
30/Karton
60/Cs.
Optimal für UV-empfindlichen Inhalt. Fisherbrand™ braune Boston-Rundflaschen ohne Kappe eignen sich für allgemeine Anwendungen.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Länge (metrisch) 51mm
Menge 108/Cs.
Halsausführung 24-400
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5.35 in.
Verschlussgröße 24-400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja