Learn More
Amikacin (aus Kanamycin A, weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
54.75 € - 96.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 37517-28-5 |
---|---|
Summenformel | C22H43N5O13 |
Molekulargewicht (g/mol) | 585.608 |
InChI-Schlüssel | LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N |
Synonym | Lukadin |
PubChem CID | 37768 |
ChEBI | CHEBI:2637 |
IUPAC-Name | (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-Amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-Hydroxybutanamid |
SMILES | C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10134924
|
Fisher BioReagents
BP2643-250 |
250 mg | Bernsteinfarbiges Glas | N/A | N/A | N/A | |||
10011313
|
Fisher BioReagents
BP2643-1 |
1 g | Bernsteinfarbiges Glas | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
- Ein Antibiotikum, das als selektives Mittel zur Isolierung transformierter Bakterien dient
- Amikacin fungiert als indirekter Inhibitor der Proteinsynthese in Prokaryoten durch Bindung an die 30S-Untereinheit der Ribosomen
- Nützlich als selektives Mittel zur Isolierung von Bakterien, die mit Plasmid verändert wurden, das das antibiotikaresistente Gen enthält
- Nur für Forschungszwecke bestimmt; nicht für die Herstellung oder kommerzielle Verwendung
Chemische Identifikatoren
37517-28-5 | |
585.608 | |
Lukadin | |
CHEBI:2637 | |
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N |
C22H43N5O13 | |
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N | |
37768 | |
(2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-Amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-Hydroxybutanamid |
Spezifikation
Amikacin | |
From Kanamycin A | |
37517-28-5 | |
214°C | |
Weiß | |
15, 400 | |
completely soluble in water | |
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N | |
585.608 | |
CHEBI:2637 |
Amikacin | |
Fest | |
9,5 bis 11,5 | |
> 900μg/mg | |
C22H43N5O13 | |
Lukadin | |
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N | |
(2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-Amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-Hydroxybutanamid | |
37768 | |
585.61 |
Sicherheit und Handhabung
CAUTION!
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
missing translation for 'tsca' : Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or commercial purposes.
Recommended Storage : 0 °C bis 5 °C, Trockenmittel.
- Amikacin