Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, 28 bis 30 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15613640 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
ACS-Reagenz, 28.0 bis 30.0 % NH3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Strukturformel NH4OH
Konzentration 28 bis 30 % NH3-Basis
UN-Nummer 2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.9 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
IUPAC-Name Aminhydrat
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05 mol
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤ 0.002 %
Dampfdichte 1.2 (vs. Luft)
Dampfdruck 115 mmHg (20 °C)