Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
48.35 € - 275.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7783-85-9 |
---|---|
Summenformel | FeH20N2O14S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 392.13 |
MDL-Nummer | MFCD00150530 |
InChI-Schlüssel | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Eisen(3+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat |
SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10087291
|
Fisher Chemical
A/4880/50 |
250 g |
48.35 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10070010
|
Fisher Chemical
A/4880/53 |
500 g |
72.70 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10111850
|
Fisher Chemical
A/4880/60 |
1 kg |
146.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10428590
|
Fisher Chemical
A/4880/63 |
3 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen
Chemische Identifikatoren
7783-85-9 | |
392.13 | |
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L | |
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
FeH20N2O14S2 | |
MFCD00150530 | |
Eisen(3+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat |
Spezifikation
100°C | |
Grün | |
Fest | |
MFCD00150530 | |
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
392.13 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
7783-85-9 | |
3,5 | |
FeH20N2O14S2 | |
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L | |
Eisen(3+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat | |
392.14g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.