Learn More
Ammoniumsulfat, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
Catalog No. 15311882
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Proteinfällung, Flüssigkeitschromatographie und molekularbiologische Anwendungen
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Menge 5 kg
Formelmasse 132.14
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Eimer
Relative Dichte 1 l = 1.77 kg