Learn More
Ansell NitraSafe™ Schnittfeste Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Das schwere Design bietet hohen Schutz
- Die Verarbeitung aus Kevlar™ Aramidfasern ist robust und langlebig
- Die Nitrilbeschichtung ist ölbeständig und verbessert die Grifffähigkeit
- Die NitraGold™ Manschette bietet mechanischen Schutz vor Schnittverletzungen und Abrieb
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Stulpenmaterial | NitraGold™ |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz, Gold |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Spezifisch |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 4321C |