Learn More
Antimon(III)-bromid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
115.58 € - 422.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Summenformel | Br3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 361.472 |
MDL-Nummer | MFCD00016317 |
InChI-Schlüssel | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
PubChem CID | 24615 |
IUPAC-Name | Tribromstiban |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11301798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011686.09 |
10 g |
115.58 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11311798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011686.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7789-61-9 | |
361.472 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Br3Sb | |
MFCD00016317 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Tribromstiban |
Spezifikation
280°C | |
96.6°C | |
Kristallin | |
Br3Sb | |
UN3260 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.472 | |
361.48 | |
Characteristic | |
Moisture sensitive |
Antimony(III) bromide | |
7789-61-9 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016317 | |
14,706 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
Tribromstiban | |
24615 | |
99.995% | |
1.74 | |
4.148 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen