Learn More
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
59.80 € - 756.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-44-5 |
---|---|
Summenformel | I3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 502.47 |
MDL-Nummer | MFCD00016322 |
InChI-Schlüssel | KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # |
PubChem CID | 24630 |
SMILES | [Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11495040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.03 |
1 g |
59.80 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11363837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11373837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035676.14 |
25 g |
756.77 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7790-44-5 | |
502.47 | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
24630 |
I3Sb | |
MFCD00016322 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] |
Spezifikation
420°C | |
168°C | |
7790-44-5 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016322 | |
14,710 | |
Decomposed by water to SbOI. | |
[Sb+3].[I-].[I-].[I-] | |
502.47 | |
502.46 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Antimony(III) iodide | |
Ultra dry | |
Perlen | |
I3Sb | |
UN3260 | |
antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine # | |
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K | |
Triiodstiban | |
24630 | |
99.998% | |
Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-205-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen