Learn More
Antimonoxid(V)-oxid, 30 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™
Product Code. 11349267
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
2.5 kg
Flammhemmend
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-60-9
Summenformel O5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 323.515
MDL-Nummer MFCD00011216
InChI-Schlüssel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC-Name (Dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-Stiban
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Antimony(V) oxide
Namenshinweis Colloidal dispersion
Physikalische Form Partikel in Flüssigkeit
Menge 2.5 kg
Formelmasse 323.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in H2O