Learn More
Arsen(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
203.01 € - 1788.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12044-54-1 |
---|---|
Summenformel | As2Te3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 532.643 |
MDL-Nummer | MFCD00014167 |
InChI-Schlüssel | GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride |
PubChem CID | 15770922 |
SMILES | [As](=[Te])[Te][As]=[Te] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11388848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.09 |
10 g |
203.01 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11378848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.18 |
50 g |
717.57 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15419189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041709.30 |
250 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12044-54-1 | |
532.643 | |
GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N | |
15770922 |
As2Te3 | |
MFCD00014167 | |
arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride | |
[As](=[Te])[Te][As]=[Te] |
Spezifikation
Arsenic(III) telluride | |
12044-54-1 | |
As2Te3 | |
UN1557 | |
GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N | |
532.643 | |
532.64 | |
Kunststoffflasche | |
6.5 |
381°C | |
Stücke 3 bis 12 mm | |
MFCD00014167 | |
arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride | |
[As](=[Te])[Te][As]=[Te] | |
15770922 | |
99.999% | |
6.5 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-955-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen