Learn More
Bollé Safety Bandido Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
Brille 5
Durchsichtig
Rauch
Yellow
Beschreibung
- Ein kostengünstiges Modell für echten Schutz.
- BANDIDO besteht vollständig aus hochfestem Polycarbonat und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Rundum-Design
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- F; Mechanisches Risiko - geringer Energieeinfluss: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0,86 g bei 45 m/s.
- T, Mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Impact-resistant, Kratzfest, UV-behandelt |
Beschreibung | Model BANPSJ |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, Mechanisches Risiko F/T, CE, Optische Klasse 1 |
Linsenfärbung | Yellow |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Indoor/Cloudy Day, Protection, Continuous Wear |
Enthält | Neck cord |
Anzahl pro Karton | 240/Cs. |
Anzahl pro Packung | 1/bag, 10/Pk. |
Gewicht (metrisch) | 28 g |