Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. 11336148
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-28-8
Summenformel BaBr2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.17
MDL-Nummer MFCD00149153
InChI-Schlüssel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water, soluble in methanol
Formelmasse 333.17 (297.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.58 g/mL