Learn More
Bariumbromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium bromide |
Schmelzpunkt | 850°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Perlen |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1564 |
Merck Index | 14,968 |
Formelmasse | 297.14 |