Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
H2BaO2.8H2O, CAS-Nummer-12230-71-6, 500 g, weiß, 315,48 g/mol, 78 °C, 149152, Kunststoffpulverbehälter, 12,5, fest
66.25 € - 105.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Summenformel | BaH18O10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 315.46 |
MDL-Nummer | MFCD00149152 |
InChI-Schlüssel | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10620321
|
Fisher Chemical
B/0700/53 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
10630321
|
Fisher Chemical
B/0700/60 |
1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
H2BaO2.8H2O, CAS-Nummer-12230-71-6, 500 g, weiß, 315,48 g/mol, 78 °C, 149152, Kunststoffpulverbehälter, 12,5, fest
Chemische Identifikatoren
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid |
Spezifikation
78°C | |
Weiß | |
Fest | |
MFCD00149152 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
12230-71-6 | |
12.5 | |
BaH18O10 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid | |
315.48g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Barium hydroxide octahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.