Learn More
Bariummolybdänoxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Sr), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11379347
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Elektronische und optische Geräte, Pigmente in Farben und andere Schutzbeschichtungen
Barium molybdenum oxide is used in electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings. It is also used as enamel of the adhesive products for iron's adhesion strong.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-37-3
MDL-Nummer MFCD00014182
Synonym Barium molybdate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium molybdenum oxide
Schmelzpunkt ∼1600°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Sr)
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and acids
Formelmasse 297.28
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Dichte 4.98 g/mL