Learn More
Bariumselenit, 97 %
Catalog No. 11491990
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-59-7
Summenformel BaO3Se
Molekulargewicht (g/mol) 264.295
MDL-Nummer MFCD00003446
InChI-Schlüssel VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
PubChem CID 166893
IUPAC-Name Barium(2+);selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium selenite
Menge 500 g
Strukturformel BaSeO3
UN-Nummer UN2630
Formelmasse 264.29
Reinheit (%) 97%